missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veralipride, MedChemExpress

Código de producto. p-200098013
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486297 5 mg 5 miligramos
16469986 50 mg 50 miligramos
16454686 100 mg 100 miligramos
16443578 10 mg 10 miligramos
16400066 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486297

Marca: Medchem Express HY101797

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.

Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Veralipride
CAS 66644-81-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H25N3O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-Veralipride LIR166
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.78 mM)
SMILES O=C(NCC1N(CC=C)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC(OC)=C2OC
Peso molecular (g/mol) 383.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.46
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.