Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera XD, rojo
Código de producto. p-7159445
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15978591 37 1 par
15988591 38 1 par
15998591 39 1 par
15908601 40 1 par
15918601 41 1 par
15928601 42 1 par
15938601 43 1 par
15948601 44 1 par
15958601 45 1 par
15968601 46 1 par
15978601 47 1 par
15988601 48 1 par
15998601 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15978591 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM50752437
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable e incluye Hydro-Tec™ Sanitized Silver para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. Diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Forro sin cromo
  • Sanitized
Especificaciones
Diseñar Vera XD, rojo
Material Microfibra
Tamaño 37