Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera XD, Verdes
Código de producto. 15928571
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15928571 38 1 par
15918571 37 1 par
15938571 39 1 par
15948571 40 1 par
15958571 41 1 par
15968571 42 1 par
15978571 43 1 par
15988571 44 1 par
15998571 45 1 par
15908581 46 1 par
15918581 47 1 par
15928581 48 1 par
15938581 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15928571 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM50750438
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La pala de microfibra es totalmente lavable. Sanitized con Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Resistente a las manchas, la grasa y la suciedad.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • GripForce™ Easy Twist
  • Estructura de microfibra
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Diseñar Vera XD, Verde
Material Microfibra
Tamaño 38