Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera XD
Código de producto. p-7159443
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15958631 37 1 par
15968631 38 1 par
15978631 39 1 par
15988631 40 1 par
15998631 41 1 par
15908641 42 1 par
15918641 43 1 par
15928641 44 1 par
15938641 45 1 par
15948641 46 1 par
15958641 47 1 par
15968641 48 1 par
15978641 49 1 par
13 options
Código de producto. 15958631
Marca: Emma Safety Footwear MM50756437
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La pala de microfibra es totalmente lavable. Sanitized con Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Resistencia directa a las manchas, la grasa y los aceites.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • GripForce™ Easy Twist
  • Estructura de microfibra
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Diseñar Vera XD
Material Microfibra
Tamaño 37