Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera, Azules
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Duo
- Estructura de microfibra
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Color | Blanco |
| Diseñar | Vera, Azul |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 37 |
| Material del dedo del pie | Acero |