Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera
Código de producto. 15908561
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 15908561
Marca: Emma Safety Footwear MM50654439
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La pala de microfibra es totalmente lavable. Sanitized con Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Resistencia directa a las manchas, la grasa y los aceites.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • GripForce™ Easy Twist
  • Estructura de microfibra
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Diseñar Vera
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 39
Material del dedo del pie Acero