Learn More
VER-50589, MedChemExpress
Código de producto. 16461589
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16461589 1 mg 1 miligramo
16449497 5 mg 5 miligramos
16406958 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16461589
Marca: Medchem Express HY15984
MedChemExpress VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VER-50589
CAS 747413-08-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClN2O5
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (123.46 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Peso molecular (g/mol) 388.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.8
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death