missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VER-50589, MedChemExpress

Código de producto. 16449497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16449497 5 mg 5 miligramos
16461589 1 mg 1 miligramo
16406958 10 mg 10 miligramos
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16449497

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY15984

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.

VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material VER-50589
CAS 747413-08-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClN2O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (123.46 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Peso molecular (g/mol) 388.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.8
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.