Learn More
VER-49009, MedChemExpress
Código de producto. 16490266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490266 2 mg 2 miligramos
16479497 5 mg 5 miligramos
16436958 10 mg 10 miligramos
16417036 100 mg 100 miligramos
16403017 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16490266
Marca: Medchem Express HY15986
MedChemExpress VER-49009 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 25 nM and a Kd of 78 nM.
VER-49009 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 25 nM and a Kd of 78 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VER-49009
CAS 558640-51-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18ClN3O4
Cantidad 2 mg
Sinónimo CCT 129397
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (257.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NNC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Peso molecular (g/mol) 387.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.82
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death