missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VER-246608, MedChemExpress

Código de producto. 16477927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477927 5 mg 5 miligramos
16491417 50 mg 50 miligramos
16415208 10 mg 10 miligramos
16405896 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477927

Marca: Medchem Express HY12492

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress VER-246608 is a potent and ATP-competitive inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) with IC50s of 35 nM, 40 nM, 84 nM, and 91 nM for PDK-1, PDK-3, PDK-2, and PDK-4, respectively.

VER-246608 is a potent and ATP-competitive inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) with IC50s of 35 nM, 40 nM, 84 nM, and 91 nM for PDK-1, PDK-3, PDK-2, and PDK-4, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material VER-246608
CAS 1684386-71-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H23ClF2N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (180.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1O)N(CC2=CC=C(CNC(C(F)F)=O)C=C2)C(C=C3)=CC=C3C4=NC(Cl)=NC=C4C
Peso molecular (g/mol) 552.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.96
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.