Learn More
Veolia Water Systems™ Lámpara UV
Código de producto. p-8014593
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Biopure 60/120, Biopure 7/15, Maxima MK1/MK2, Medica 30/60/100 MK2 & 3, Medica 7/15 MK1, Medica Pro, Medica-D 7/15, Medica-R 30/60/100, Medica-R 7/15, Medica-S 7/15, Optima 15/30/60 & Plus, Option 1/2/3/4/5/6, PureLab Elect 5/10, PureLab Option 7/15 And Ps, PureLab Option-E 25/50/80 (Elect), PureLab Option-E 5/10, PureLab Option-R 30/60, PureLab Option-R 7/15, PureLab Option-S 30/60, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11954897 Biopure 60/120, Biopure 7/15, Maxima MK1/MK2, Medica 30/60/100 MK2 & 3, Medica 7/15 MK1, Medica Pro, Medica-D 7/15, Medica-R 30/60/100, Medica-R 7/15, Medica-S 7/15, Optima 15/30/60 & Plus, Option 1/2/3/4/5/6, PureLab Elect 5/10, PureLab Option 7/15 And Ps, PureLab Option-E 25/50/80 (Elect), PureLab Option-E 5/10, PureLab Option-R 30/60, PureLab Option-R 7/15, PureLab Option-S 30/60, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2 cada uno
1 options
Código de producto. 11954897
Marca: Veolia Water Systems™ LC105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lámpara UV rica y resistente que presenta luz UV que actúa como bactericida para descomponer y fotoxidar sustancias contaminantes orgánicas a muestras polares o ionizadas.
  • La luz UV se utiliza como bactericida y para descomponer y fotoxidar sustancias contaminantes orgánicas a muestras polares o ionizadas
  • La acción bactericida UV daña la polimerasa del ADN y el ARN en dosis bajas, evitando así la replicación
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) División y fotooxidación de sustancias contaminantes orgánicas en especies ionizadas o polares
Para utilizar con (equipo) Biopure 60/120, Biopure 7/15, Maxima MK1/MK2, Medica 30/60/100 MK2 & 3, Medica 7/15 MK1, Medica Pro, Medica-D 7/15, Medica-R 30/60/100, Medica-R 7/15, Medica-S 7/15, Optima 15/30/60 & Plus, Option 1/2/3/4/5/6, PureLab Elect 5/10, PureLab Option 7/15 And Ps, PureLab Option-E 25/50/80 (Elect), PureLab Option-E 5/10, PureLab Option-R 30/60, PureLab Option-R 7/15, PureLab Option-S 30/60, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2