Learn More
Honeywell Safety Products™ Venom Black Safety Glasses
Código de producto. 12695123
Change view
Click to view available options
:
Lens Ty;e: Impact Resistant
Código de producto.
12695123 Lens Ty;e: Impact Resistant
1 options
Código de producto. 12695123
Marca: Honeywell Safety Products™ 1012726
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Save money and provide great fit, protection, and comfort with these economical, general use, sport-style safety glasses. Honeywell Safety Products™ Venom Black Safety Glasses offer an adjustable fit and excellent optical quality.
  • General use and protection against impact (45m/s).
  • Economical.
  • Sport-style spectacle with fin-shaped sides and lightweight design
  • Soft adjustable (2 positions) hypoallergenic soft nose-piece.
  • Excellent optical quality with unobstructed field of vision (9 base lens, one-piece spherical curve, no optical distortion).
  • Great fit, protection and comfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EC Category PPE 2, EC Certificate Number EC2164, EC Attestation Number EC2164
Revestimiento de lente Impact-resistant, Scratch-resistant
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Negro
N.° por paquete 1 Ea.
Lens Material Policarbonato