missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Venlafaxine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200096945
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16468408 10 mg 10 miligramos
16444297 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468408

Marca: Medchem Express HYB0196A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.

Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Venlafaxine hydrochloride
CAS 99300-78-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H28ClNO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Wy 45030 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (159.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1(C(C2=CC=C(OC)C=C2)CN(C)C)CCCCC1.Cl
Peso molecular (g/mol) 313.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.86
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.