missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Venezuelan Equine Encephalitis Virus NSP1 Polyclonal Antibody

Descripción
Venezuelan Equine Encephalitis Virus NSP1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) is a member of genus Alphavirus in the family Togaviridae VEEV encodes four nonstructural proteins (nsP1, nsP2, nsP3 and nsP4) and five structural proteins (capsid (C), envelope (E) 3, E2, 6k, and E1) The Nsp1 gene of VEEV contains a 51-nt conserved sequence element (CSE) that is essential for virus replication Mutation or deletion of CSE results in loss of infectivity of VEEV, probably due to inefficient recognition of the viral RNA core promoter element by the virus replication complex Nsp1 functions as a methyltransferase and guanylylation enzyme, two properties needed for the 5' capping of VEEV genomic RNA [PMID: 30781656].
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Venezuelan Equine Encephalitis Virus NSP1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.366 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 |
| Alias de gen | VEEV NSP1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Venezuelan equine encephalitis virus (strain Trinidad donkey) (VEEV) Non-structural polyprotein (1-288aa). |
| Método de purificación | Protein G |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?