missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veliparib, MedChemExpress

Código de producto. p-200097540
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466047 5 mg 5 miligramos
16450926 200 mg 200 miligramos
16443328 10 mg 10 miligramos
16414576 100 mg 100 miligramos
16409866 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466047

Marca: Medchem Express HY10129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Veliparib
Forma física Solid
CAS 912444-00-9
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ABT-888
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (118.71 mM)
SMILES O=C(C1=C2NC([C@@]3(NCCC3)C)=NC2=CC=C1)N
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.