missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veliparib, MedChemExpress

Código de producto. 16450926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16450926 200 mg 200 miligramos
16466047 5 mg 5 miligramos
16443328 10 mg 10 miligramos
16414576 100 mg 100 miligramos
16409866 50 mg 50 miligramos
5 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16450926

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY10129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Veliparib
Forma física Solid
CAS 912444-00-9
Color Off-White
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ABT-888
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (118.71 mM)
SMILES O=C(C1=C2NC([C@@]3(NCCC3)C)=NC2=CC=C1)N
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.