Learn More
Veliparib, MedChemExpress
Código de producto. 16414576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16414576 100 mg 100 miligramos
16466047 5 mg 5 miligramos
16450926 200 mg 200 miligramos
16443328 10 mg 10 miligramos
16409866 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16414576
Marca: Medchem Express HY10129
MedChemExpress Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.
Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material Veliparib
Forma física Solid
CAS 912444-00-9
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ABT-888
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (118.71 mM)
SMILES O=C(C1=C2NC([C@@]3(NCCC3)C)=NC2=CC=C1)N
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 98.0%