missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veliparib, MedChemExpress

Código de producto. 16409866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16409866 50 mg 50 miligramos
16466047 5 mg 5 miligramos
16450926 200 mg 200 miligramos
16443328 10 mg 10 miligramos
16414576 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16409866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Veliparib
Forma física Solid
CAS 912444-00-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ABT-888
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (118.71 mM)
SMILES O=C(C1=C2NC([C@@]3(NCCC3)C)=NC2=CC=C1)N
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.