missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veliparib dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200100092
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484576 100 mg 100 miligramos
16479866 50 mg 50 miligramos
16460926 200 mg 200 miligramos
16446057 5 mg 5 miligramos
16413338 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484576

Marca: Medchem Express HY10130

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Veliparib (dihydrochloride) is a potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 nM and 2.9 nM in cell-free assays, respectively.

Veliparib (dihydrochloride) is a potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 nM and 2.9 nM in cell-free assays, respectively.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Veliparib dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 912445-05-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18Cl2N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ABT-888 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (788.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 3.2 mg/mL (10.09 mM)
SMILES O=C(C1=C2NC([C@@]3(NCCC3)C)=NC2=CC=C1)N.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 317.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.21
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.