Learn More
Veliparib dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16460926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16460926 200 mg 200 miligramos
16484576 100 mg 100 miligramos
16479866 50 mg 50 miligramos
16446057 5 mg 5 miligramos
16413338 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16460926
Marca: Medchem Express HY10130
MedChemExpress Veliparib (dihydrochloride) is a potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 nM and 2.9 nM in cell-free assays, respectively.
Veliparib (dihydrochloride) is a potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 nM and 2.9 nM in cell-free assays, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material Veliparib dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 912445-05-7
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18Cl2N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ABT-888 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (788.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 3.2 mg/mL (10.09 mM)
SMILES O=C(C1=C2NC([C@@]3(NCCC3)C)=NC2=CC=C1)N.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 317.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.21
Porcentaje de pureza 99.27%