Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de VEGFB para ratones
Descripción
El kit de ELISA de VEGF-B para ratones cuantifica la Ms VEGF-B en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms VEGF-B natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida de VEGF-B de ratón está diseñado para calcular la cantidad de la diana que se une entre una pareja de anticuerpos. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Factor de crecimiento endotelial vascular B; VEGFB; VEGF-B; VEGFL; factor relacionado con VEGF; VRF |
| Intervalo del ensayo | De 0,655 a 160 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,6 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P49766 |
| Símbolo de gen | VEGFB |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |