missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFB Monoclonal Antibody (OTI2C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17597022 30 μL 30 microlitros
17577022 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17597022

Marca: Origene Technologies TA507196S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VEGFB Monoclonal antibody specifically detects VEGFB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno VEGFB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica VEGFB
N.º de referencia del gen P49765
Alias de gen flt-1/VEGFR1 ligand; vascular endothelial growth factor B; vascular endothelial growth factor B167 precursor; vascular endothelial growth factor B186 precursor; vascular endothelial growth factor-B; Vegfb; VEGF-B; VEGFL; VEGF-related factor; Vrf
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human VEGFB produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7423
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.