Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para receptor VEGF 2 (VEGF R2/VEGFA) de ratón
Descripción
El ELISA para el receptor del factor de crecimiento celular endotelial vascular 2 de ratón (VEGF R2/VEGFA) cuantifica el Ms VEGF R2 en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms VEGF R2 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para VEGF R2 en ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 6130401C07; CD309; antígeno CD309; Cinasa hepática fetal 1; cinasa hepática fetal 1; FLK1; Flk-1; receptor de dominio de inserción de cinasa FLK1 (receptor de tirosina cinasa tipo III) (receptor de VEGF 2); receptor de dominio de inserción de cinasa FLK1 (receptor de VEGF 2); receptor de VEGF tipo flk-1; KDR; receptor de proteína de inserción de dominio cinasa; receptor de inserción de dominio cinasa; receptor de inserción de dominio cinasa (receptor tipo III de tirosina cinasa); cinasa NYK; Krd-1; Ly73; receptor de la tirosina cinasa Flk-1; sCD309; CD309 soluble; receptor del factor de crecimiento endotelial soluble 2; VEGFR 2 soluble; VEGFR2 soluble; sVEGFR-2; receptor del factor de crecimiento de la tirosina cinasa; factor de crecimiento endotelial vascular factor 2; receptor del factor de crecimiento endotelial vascular factor 2; receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 2; eceptor del factor de crecimiento endotelial vascular 2; receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 3; VEGF R2; receptor del VEGF 2; VEGFR; VEGFR2; Vegfr-2 |
| Intervalo del ensayo | De 81,92 a 20 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 80 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P35918 |
| Símbolo de gen | KDR |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.