Learn More
VEGF Monoclonal Antibody (OTI2B9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17560883
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17560883 30 μL 30 microlitros
17540883 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17560883 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802346S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno VEGF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Afap1
N.º de referencia del gen Q8N556
Alias de gen angiogenic factor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; human VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; ovine vascular endothelial growth factor; RP1-261G23.1; unnamed protein product; VAS; vascular endothelial growth factor; vascular endothelial growth factor (VEGF) precursor; vascular endothelial growth factor 121 isoform; vascular endothelial growth factor 164; vascular endothelial growth factor 165b; vascular endothelial growth factor 182; vascular endothelial growth factor 182 isoform; vascular endothelial growth factor 188; vascular endothelial growth factor 188 isoform; vascular endothelial growth factor 189; vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; vascular endothelial growth factor Aa; Vascular endothelial growth factor A-A; vascular endothelial growth factor isoform 165; vascular permeability factor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; vegfa; VEGF-A; VEGFA165b; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC706
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 100-386 of human AFAP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1