missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para VEGF-A de rata

Código de producto. 17748253
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17748253 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17748253

Marca: Invitrogen™ ERVEGFAX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El VEGF es una glicoproteína homodimérica ligada a disulfuro 45 kDa implicada en la angiogénesis que promueve la progresión del tumor y la metástasis. VEGF tiene una variedad de efectos sobre el endotelio vascular, incluyendo la capacidad de promover la viabilidad de las células endoteliales, la mitogénesis, la quimiotaxis y la permeabilidad vascular. Actualmente, la familia VEGF incluye VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y PIFF. VEGF y su sistema receptor han demostrado ser los reguladores fundamentales en la señalización celular de la angiogénesis. La mayoría de los tumores tienen el requisito absoluto de la angiogénesis, y VEGF ha sido descrito como la citoquina angiogénica más potente asociada a este proceso. Hasta la fecha se han descrito 5 isoformas diferentes de VEGF. Estas isoformas se generan como resultado del empalme alternativo de un solo gen de VEGF. Se ha demostrado que estas diferentes isoformas se unen a dos receptores de tirosina-quinasa flt-1 (VEGFR-1) y flk-1/KDR (VEGFR-2), que se han expresado casi exclusivamente en células endoteliales. VEGF y sus receptores de unión de alta afinidad, las tirosina quinasas FLK1 y FLT1, se consideran importantes para el desarrollo de la vasculatura embrionaria. Los estudios han demostrado que una forma alternativamente empalmada de FLT1 produce una proteína soluble, llamada sFLT1, que une el factor de crecimiento endotelial vascular con alta afinidad, desempeñando un papel inhibitorio en la angiogénesis. Los niveles elevados de VEGF están relacionados con el síndrome de POEMS, también conocido como síndrome de Crow-Fukase que afecta a múltiples órganos en el cuerpo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P16612
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 83785
Símbolo de gen VEGFA
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma | 50 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo VEGF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.