missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat VEGF-A ELISA Kit

Código de producto. 17155939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17155939 5 x 96 pruebas cada uno
15485393 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17155939

Marca: Invitrogen™ ERVEGFAX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.

ELISA

The Rat Vascular Endothelial cell Growth Factor A (Rt VEGF-A) ELISA quantitates Rt VEGF-A in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt VEGF-A. Principle of the method The Rat VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

El VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) es una glicoproteína homodimérica ligada a disulfuro 45 kDa implicada en la angiogénesis que promueve la progresión del tumor y la metástasis. VEGF tiene una variedad de efectos sobre el endotelio vascular, incluyendo la capacidad de promover la viabilidad de las células endoteliales, la mitogénesis, la quimiotaxis y la permeabilidad vascular. Actualmente, la familia VEGF incluye VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y PIFF. VEGF y su sistema receptor han demostrado ser los reguladores fundamentales en la señalización celular de la angiogénesis. La mayoría de los tumores tienen el requisito absoluto de la angiogénesis, y VEGF ha sido descrito como la citoquina angiogénica más potente asociada a este proceso. Hasta la fecha se han descrito 5 isoformas diferentes de VEGF. Estas isoformas se generan como resultado del empalme alternativo de un solo gen de VEGF. Se ha demostrado que estas diferentes isoformas se unen a dos receptores de tirosina-quinasa flt-1 (VEGFR-1) y flk-1/KDR (VEGFR-2), que se han expresado casi exclusivamente en células endoteliales. VEGF y sus receptores de unión de alta afinidad, las tirosina quinasas FLK1 y FLT1, se consideran importantes para el desarrollo de la vasculatura embrionaria. Los estudios han demostrado que una forma alternativamente empalmada de FLT1 produce una proteína soluble, llamada sFLT1, que une el factor de crecimiento endotelial vascular con alta afinidad, desempeñando un papel inhibitorio en la angiogénesis. Los niveles elevados de VEGF están relacionados con el síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal, cambios en la piel), también conocido como síndrome de Crow-Fukase que afecta a múltiples órganos en el cuerpo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P16612
Intervalo del ensayo De 0,82 pg/ml a 200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/mL
Intervalo de calibración De 2 pg/ml a 200 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta- NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 83785
Símbolo de gen VEGF-A,VEGF164,VPF,Vegf
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Anticuerpo de detección biotinilado, Cromógeno, SAV-HRP, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo VEGF-A, VEGF164, VPF, Vegf
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.