missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para lisados celulares de VEGF-A humana

Código de producto. p-7231036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
15445173 96 pruebas 1 set
17165599 5 × 96 pruebas cada uno
17718053 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15445173

Marca: Invitrogen™ EHVEGFACL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

The Human VEGF-A Cell Lysates ELISA quantitates Hu VEGF-A in human cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu VEGF-A. Principle of the method The Human VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

El VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) es una glicoproteína homodimérica ligada a disulfuro 45 kDa implicada en la angiogénesis que promueve la progresión del tumor y la metástasis. VEGF tiene una variedad de efectos sobre el endotelio vascular, incluyendo la capacidad de promover la viabilidad de las células endoteliales, la mitogénesis, la quimiotaxis y la permeabilidad vascular. Actualmente, la familia VEGF incluye VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y PIFF. VEGF y su sistema receptor han demostrado ser los reguladores fundamentales en la señalización celular de la angiogénesis. La mayoría de los tumores tienen el requisito absoluto de la angiogénesis, y VEGF ha sido descrito como la citoquina angiogénica más potente asociada a este proceso. Hasta la fecha se han descrito 5 isoformas diferentes de VEGF. Estas isoformas se generan como resultado del empalme alternativo de un solo gen de VEGF. Se ha demostrado que estas diferentes isoformas se unen a dos receptores de tirosina-quinasa flt-1 (VEGFR-1) y flk-1/KDR (VEGFR-2), que se han expresado casi exclusivamente en células endoteliales. VEGF y sus receptores de unión de alta afinidad, las tirosina quinasas FLK1 y FLT1, se consideran importantes para el desarrollo de la vasculatura embrionaria. Los estudios han demostrado que una forma alternativamente empalmada de FLT1 produce una proteína soluble, llamada sFLT1, que une el factor de crecimiento endotelial vascular con alta afinidad, desempeñando un papel inhibitorio en la angiogénesis. Los niveles elevados de VEGF están relacionados con el síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal, cambios en la piel), también conocido como síndrome de Crow-Fukase que afecta a múltiples órganos en el cuerpo.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P15692
Intervalo del ensayo 8,23-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg
Intervalo de calibración De 10 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Lisados celulares
Especificidad El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el VEGF-A humano.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7422
Símbolo de gen MVCD1,VEGF,VPF
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra Lisado celular, 50 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP1-261G23.1, MVCD1, VEGF, VPF
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.