missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VE-Statin/EGFL7 Antibody (OTI2B5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-74846AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
VE-Statin/EGFL7 Monoclonal specifically detects VE-Statin/EGFL7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| VE-Statin/EGFL7 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| EGFL7 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 24-273 of human VE-Statin/EGFL7 (NP_057299) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2B5 | |
| Western Blot | |
| EGF-like protein 7, EGF-like-domain, multiple 7, epidermal growth factor-like protein 7, MEGF7, MGC111117, Multiple EGF-like domains protein 7, Multiple epidermal growth factor-like domains protein 7, NEU1 protein, NOTCH4-like protein, RP11-251M1.2, Vascular endothelial statin, VE-STATIN, Zneu1 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 51162 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido