missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VE-Cadherin Antibody (BV13) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161347 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161347

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP143348JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

VE-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects VE-Cadherin in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VE-Cadherin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon BV13
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 7B4, 7B4 antigen, cadherin 5, type 2 (vascular endothelium), cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium), cadherin-5, CD144, CD144 antigen, endothelial-specific cadherin, FLJ17376, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD144.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1003
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.