missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VE-Cadherin Antibody (BV13) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30159266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30159266 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30159266 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP143348CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

VE-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects VE-Cadherin in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno VE-Cadherin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon BV13
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 7B4, 7B4 antigen, cadherin 5, type 2 (vascular endothelium), cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium), cadherin-5, CD144, CD144 antigen, endothelial-specific cadherin, FLJ17376, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD144.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1003
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.