missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VE-821, MedChemExpress

Código de producto. p-200100951
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16448747 5 mg 5 miligramos
16426148 10 mg 10 miligramos
16406536 100 mg 100 miligramos
16402287 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448747

Marca: Medchem Express HY14731

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress VE-821 is a potent ATP-competitive inhibitor of ATR with Ki/IC50 of 13 nM/26 nM.

VE-821 is a potent ATP-competitive inhibitor of ATR with Ki/IC50 of 13 nM/26 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material VE-821
CAS 1232410-49-9
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (135.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=NC(C3=CC=C(C=C3)S(=O)(C)=O)=CN=C2N
Peso molecular (g/mol) 368.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.41
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.