Learn More
VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18699965
|
Novus Biologicals
NBP2-98840-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18634655
|
Novus Biologicals
NBP2-98840-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor Polyclonal antibody specifically detects VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 7421 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| NR1I1Nuclear receptor subfamily 1 group I member 11,25-dihydroxyvitamin D3 receptor, vitamin D1,25- dihydroxyvitamin D3 receptor, vitamin D3 receptor | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the human VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |