missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VDAC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16888893 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16888893 150 μL 150 microlitros
16898893 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16888893

Marca: Proteintech 116631AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the voltage-dependent anion channel pore-forming family of proteins that are considered the main pathway for metabolite diffusion across the mitochondrial outer membrane. The encoded protein is also thought to be involved in the mitochondrial apoptotic pathway via regulation of BCL2-antagonist/killer 1 protein activity. Pseudogenes have been identified on chromosomes 1, 2, 12 and 21, and alternative splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno VDAC2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica VDAC2
N.º de referencia del gen P45880, P81155, Q60930
Alias de gen hVDAC2, VDAC 2, VDAC2
Símbolos de los genes VDAC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VDAC2 Fusion Protein Ag2266
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22334, 7417, 83531
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.