Learn More
VDAC1/Porin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236072 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30236072 100 μL 100 microlitros
30233889 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30236072
Marca: Proteintech 815381RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno VDAC1/Porin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 2F4
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7416
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 31 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG