Descripción
The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VDAC1/Porin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 2F4 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Peptide |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |