Learn More
IKA™ Válvula de control de vacío VCV 2
Código de producto. 16248431 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 65 x 255 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
16248431 140 x 65 x 255 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16248431
Marca: IKA™ 0020004893
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para permitir el ajuste del valor de vacío establecido en un manómetro digital.
  • No incluye varilla ni soporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 65 x 255 mm
Peso (métrico) 0,7 kg