Learn More
VCP Polyclonal Antibody, OriGene
Código de producto. p-200015806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17539434 30 μL 30 microlitros
17529434 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17539434
Marca: Origene Technologies TA890028S
Rabbit Polyclonal Antibody
VCP Polyclonal antibody specifically detects VCP in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno VCP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.77 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RUNX2
N.º de referencia del gen Q13950
Alias de gen 15S Mg(2+)-ATPase p97 subunit; 3110001E05; AAA ATPase p97; ALS14; CDC48; cell division cycle gene CDC48; CMT2Y; epididymis luminal protein 220; epididymis secretory protein Li 70; HEL-220; HEL-S-70; homolog of yeast cdc48; IBMPFD; IBMPFD1; Inv protein; or HEL-S-70; p97; p97 atpase; p97/VCP; Protein CDC48; si:ch211-113n10.2; TER ATPase; TERA; transitional endoplasmic reticulum ATPase; valosin containing protein; valosin-containing protein; Vcp; wu:fd16d05; wu:fj63d11; yeast Cdc48p homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human RUNX2
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 860
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG