missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VCAM-1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16888523 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16888523 20 μL 20 microlitros
16878523 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16888523 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 114441AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VCAM-1 (vascular cell adhesion protein 1, CD106, INCAM-110) is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. VCAM-1 has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases. VCAM-1 is distributed across non-leukocyte and leukocyte cells. VCAM-1 expression is reportedly correlated with adhesion of melanoma, Burkitt lymphoma, osteosarcoma, and kidney carcinoma but not colon carcinoma cells to endothelial cells which may determine the site of tumor metastasis. VCAM-1 is a member of the Ig superfamily of adhesion molecules, is expressed at high levels on cytokine stimulated vascular endothelial cells, and at minimal levels on unstimulated endothelial cells. VCAM-1 is also present on follicular and inter-follicular dendritic cells of lymph nodes, myoblasts, and some macrophages. VCAM-1 serves as a ligand for leukocyte integrin alpha-beta (VLA-4 or CD49d/CD29) and mediates cell adhesion of leukocytes to activated endothelium. VCAM-1 plays a role in tumor metastasis, and may also be involved in the development of atherosclerosis and rheumatoid arthritis. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms of VCAM-1 have been described.

Especificaciones

Antígeno VCAM-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica VCAM1
N.º de referencia del gen P19320
Alias de gen CD106, INCAM 100, V CAM 1, VCAM 1, VCAM1
Símbolos de los genes VCAM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VCAM-1 Fusion Protein Ag1993
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7412
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.