Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para VCAM-1 de ratón
Descripción
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para VCAM-1 ratón cuantifica el VCAM-1 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la VCAM-1 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para VCAM-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
VCAM-1 (proteína de adhesión celular vascular 1, CD106, INCAM-110) es una sialoglicoproteína de la superficie celular expresada por el endotelio activado por citocinas. La VCAM-1 tiene una serie de funciones, incluyendo la regulación de la migración de leucocitos, la adhesión de las células leucocitarias-endoteliales y la transducción de señales, y puede participar en una serie de enfermedades inflamatorias. La VCAM-1 se distribuye por células no leucocitarias y leucocitarias. La expresión de la VCAM-1 está relacionada con la adhesión de melanoma, linfoma de Burkitt, osteosarcoma y carcinoma de riñón, pero no con la adhesión de células de carcinoma de colon a células endoteliales, que puede determinar el sitio de la metástasis tumoral. La VCAM-1 forma parte de la superfamilia Ig de moléculas de adhesión, se expresa en niveles altos en las células endoteliales vasculares estimuladas por citocinas, y en niveles mínimos en las células endoteliales no estimuladas. La VCAM-1 también está presente en las células dendríticas foliculares e interfoliculares de los ganglios linfáticos, mioblastos y algunos macrófagos. La VCAM-1 sirve como ligando para la integrina alfa-beta de leucocitos (VLA-4 o CD49d/CD29) y media la adhesión celular de los leucocitos al endotelio activado. La VCAM-1 juega un papel importante en la metástasis tumoral, y también puede participar en el desarrollo de la aterosclerosis y la artritis reumatoide. Se han descrito dos transcripciones divididas de forma alternativa que codifican diferentes isoformas de VCAM-1.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P29533 |
| Intervalo del ensayo | 2,05-500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,5 pg |
| Intervalo de calibración | De 1,5 pg/ml a 500 pg/ml |
| Descripción | Kit de ELISA de VCAM-1, 96 pruebas, 1 Kit, especie de ratón, conjugado de estreptavidina-HRP, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de VCAM-1 en muestras con un lector de microplacas |
| Analitos detectables | VCAM-1 |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Mostrar más |