Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para VCAM-1 de ratón
Código de producto. 18577824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
18577824 10 x 96 pruebas paquete de 10
15445353 96 pruebas 1 set
17145799 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 18577824
Marca: Invitrogen™ EMVCAM1X10
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para VCAM-1 ratón cuantifica el VCAM-1 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la VCAM-1 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para VCAM-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
VCAM-1 (proteína de adhesión celular vascular 1, CD106, INCAM-110) es una sialoglicoproteína de la superficie celular expresada por el endotelio activado por citoquinas. La VCAM-1 tiene una serie de funciones, incluyendo la regulación de la migración de leucocitos, la adhesión de las células leucocitarias-endoteliales y la transducción de señales, y puede participar en una serie de enfermedades inflamatorias. La VCAM-1 se distribuye por células no leucocitarias y leucocitarias. La expresión de la VCAM-1 está relacionada con la adhesión de melanoma, linfoma de Burkitt, osteosarcoma y carcinoma de riñón, pero no con la adhesión de células de carcinoma de colon a células endoteliales, que puede determinar el sitio de la metástasis tumoral. La VCAM-1 forma parte de la superfamilia Ig de moléculas de adhesión, se expresa en niveles altos en las células endoteliales vasculares estimuladas por citoquinas, y en niveles mínimos en las células endoteliales no estimuladas. La VCAM-1 también está presente en las células dendríticas foliculares e interfoliculares de los ganglios linfáticos, mioblastos y algunos macrófagos. La VCAM-1 sirve como ligando para la integrina alfa-beta de leucocitos (VLA-4 o CD49d/CD29) y media la adhesión celular de los leucocitos al endotelio activado. La VCAM-1 desempeña un papel importante en la metástasis tumoral, y también puede participar en el desarrollo de la aterosclerosis y la artritis reumatoide. Se han descrito dos transcripciones divididas de forma alternativa que codifican diferentes isoformas de VCAM-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P29533
Intervalo del ensayo 2.05 to 500 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 1.5 pg/mL
Intervalo de calibración 1.5 pg/mL to 500 pg/mL
Descripción Kit de ELISA para VCAM-1, 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, conjugado de estreptavidina-HRP, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de VCAM-1 en muestras con un lector de microplacas
Analitos detectables VCAM-1
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: 6 Ckine de ratón, CTACK, eotaxina, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, leptina, MCP-5, MIP-1 alfa, MIP-2, MIP-3 bet
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 22329
Símbolo de gen CD106,Vcam-1
Especie del huésped Ratón
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra Plasma 1 μL, Serum 1 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD106, Vcam-1
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min