missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VCAM-1 (CD106) Monoclonal Antibody (MR106), FITC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17401193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17401193 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17401193 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA541034

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VCAM-1 (CD106) Monoclonal Antibody for Flow

VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VCAM-1 (CD106)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MR106
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado FITC
Formulación PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide
génica VCAM1
N.º de referencia del gen P29534
Alias de gen adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Símbolos de los genes VCAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat CD106-transfected L5178Y cells.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25361
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.