Learn More
KNF™ Controlador de vacío digital portátil VC 900
Descripción
Cuando se requiere un control preciso del vacío, este controlador se encuentra entre la bomba de vacío y el dispositivo al que se aplica el vacío y permite al usuario ajustar con precisión el nivel de vacío.
- Facilidad de uso:
- Ideal para añadir a un sistema de vacío incorporado o a una bomba de vacío existente sin funciones de control preciso.
- Unidad de control independiente con sensores de presión y válvula controlada de dos pasos
- Se puede colocar independientemente de la unidad de funcionamiento
- Resistente a productos químicos
- Unidad de control independiente con sensores de presión y válvula controlada de dos pasos colocada independientemente de la unidad de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Tipo | Controlador de vacío portátil |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier bomba de vacío |
| Incluye | Cable de alimentación, longitud del cable de 150 cm |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 10°C a 40°C |
| Anchura (métrico) | 181 mm |
| Altura (métrico) | 67 mm |
| Fondo (métrico) | 101 mm |
| Peso (imperial) | 2,6 lb |
| Peso (métrico) | 1,18 kg |
| Mostrar más |