Learn More
Ismatec™ Bomba VC-380 Ecoline
Descripción
- Bombas económicas y potentes con carcasa robusta de acero inoxidable
- Rotores intercambiables con 2 o 3 rodillos que proporcionan
- Se suministra con un rotor que acepta tubos de 1,6 mm de diámetro interior
- Característica de corte de seguridad que detiene la rotación del rotor cuando se abre la cubierta del rotor
- El caudal varía de 1,6 a 5,000 ml/min con una presión diferencial de 1,5 bar (22 psi)* con tubos estándar
- Los rodillos convexos tratan el líquido y los tubos con suavidad
- Transferencia de fluidos reproducibles en laboratorios e industrias
- Ajuste de velocidad preciso y reproducible
- Interfaz analógica
- Bomba adecuada para el controlador SCP, parte del sistema
- de perfusión de servocontrol universal
- Ideal como bomba de recirculación para baños termostáticos de refrigerantes
- Llenado de cubetas de espectrofotómetro controlado externamente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1) |
| Canales | 1 |
| Descripción | Estándar |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Clasificación de carcasa | IP30 |
| Caudal | De 1,6 a 5000 ml/min por canal |
| Presión máxima | 0,9 bar (21,7 psi) (diferencial) |
| Motor Speed | 350 rpm |
| Reversible | Sí |
| Mostrar más |