Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vaya
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- GripForce™ Easy Twist
- Forro sin cromo
- Aislamiento del calor y el frío
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Color | Blanco |
| Diseñar | Vaya |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 48 |
| Material del dedo del pie | Acero |