Learn More
Vatalanib dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16404928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16404928 10 mg 10 miligramos
16491167 50 mg 50 miligramos
16415706 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16404928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12018
MedChemExpress Vatalanib dihydrochloride (PTK787 dihydrochloride) is an inhibitor of VEGFR2/KDR with IC50 of 37 nM.
Vatalanib dihydrochloride (PTK787 dihydrochloride) is an inhibitor of VEGFR2/KDR with IC50 of 37 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vatalanib dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 212141-51-0
Color Light Nude
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17Cl3N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PTK787 dihydrochloride CGP-797870 dihydrochloride ZK-222584 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (119.12 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (119.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)NC2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)CC4=CC=NC=C4.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 419.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.73
Porcentaje de pureza 98.0%