missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VASP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861704 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16861704 20 μL 20 microlitros
16851704 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16861704

Marca: Proteintech 134721AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to VASP.

Vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) is a member of the Ena-VASP protein family. Ena-VASP family members contain an EHV1 N-terminal domain that binds proteins containing E/DFPPPPXD/E motifs and targets Ena-VASP proteins to focal adhesions. In the mid-region of the protein, family members have a proline-rich domain that binds SH3 and WW domain-containing proteins. Their C-terminal EVH2 domain mediates tetramerization and binds both G and F actin. VASP is associated with filamentous actin formation and likely plays a widespread role in cell adhesion and motility. VASP may also be involved in the intracellular signaling pathways that regulate integrin-extracellular matrix interactions. VASP is regulated by the cyclic nucleotide-dependent kinases PKA and PKG.

Especificaciones

Antígeno VASP
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica VASP
N.º de referencia del gen P50552, P70460
Alias de gen VASP
Símbolos de los genes Vasp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VASP Fusion Protein Ag4266
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22323, 361517, 7408
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.