missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VASN, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00114990-D01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MCSRVPLLLPLLLLLALGPGVQGCPSGCQCSQPQTVFCTARQGTTVPRDVPPDTVGLYVFENGITMLDAGSFAGLPGLQLLDLSQNQIASLPSGVFQPLANLSNLDLTANRLHEITNETFRGLRRLERLYLGKNRIRHIQPGAFDTLDRLLELKLQDNELRALPPLRLPRLLLLDLSHNSLLALEPGILDTANVEALRLAGLGLQQLDEGLFSRLRNLHDLDVSDNQLERVPPVIRGLRGLTRLRLAGNTRIAQLRPEDLAGLAALQELDVSNLSLQALPGDLSGLFPRLRLLAAARNPFNCVCPLSWFGPWVRESHVTLASPEETRCHFPPKNAGRLLLELDYADFGCPATTTTATVPTTRPVVREPTALSSSLAPTWLSPTAPATEAPSPPSTAPPTVGPVPQPQDCPPSTCLNGGTCHLGTRHHLACLCPEGFTGLYCESQMGQGTRPSPTPVTPRPPRSLTLGIEPVSPTSLRVGLQRYLQGSSVQLRSLRLTYRNLSGPDKRLVTLRLPASLAEYTVTQLRPNATYSVCVMPLGPGRVPEGEEACGEAHTPPAVHSNHAPVTQAREGNLPLLIAPALAAVLLAALAAVGAAYCVRRGRAMAAAAQDKGQVGPGAGPLELEGVKVPLEPGPKATEGGGEALPSGSECEVPLMGFPGPGLQSPLHAKPYIEspecificaciones
| VASN | |
| Polyclonal | |
| No additive | |
| BC068575.1 | |
| VASN | |
| VASN (AAH68575.1, 1 a.a. ∼ 673 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 114990 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| vasorin | |
| SLITL2 | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido