missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VASH2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15900545
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15900545 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15900545

Marca: Invitrogen™ PA571863

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VASH2 Polyclonal Antibody for Western Blot, Flow

VASH2 is a angiogenesis inhibitor. It inhibits network formation by endothelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VASH2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Vash2
N.º de referencia del gen Q86V25, Q8C5G2
Alias de gen B130052G07Rik; RGD1564105; testicular tissue protein Li 222; Tubulinyl-Tyr carboxypeptidase 2; Vash2; Vashl; vasohibin 2; vasohibin-2; Vasohibin-like protein
Símbolos de los genes Vash2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 216-245 amino acids from the C-terminal region of human VASH2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 226841, 79805
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.