missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Vasculin Polyclonal Antibody
Descripción
Recommended positive controls: Jurkat, K562, HL-60. Predicted reactivity: Mouse (93%), Rat (83%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Vasculin is a novel vascular protein differentially expressed in human atherogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vasculin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.99 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 |
| génica | GPBP1 |
| N.º de referencia del gen | Q86WP2 |
| Alias de gen | 1700034P14Rik; AU019836; D230035M11Rik; DKFZP761C169; GC-rich promoter binding protein 1; GC-rich promoter-binding protein 1; GPBP; GPBP1; LOW QUALITY PROTEIN: vasculin; mGPBP; RGD1305492; SSH6; Unknown (protein for MGC:139708); vascular wall-linked protein; VASCULIN |
| Símbolos de los genes | GPBP1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?