Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: 5C3.F8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human VEGF from a glioma
Molecular Weight: 19-22kDa (reduced)
Positive Control: VEGF165 recombinant protein
Cellular Localization: Cytoplasmic, cell surface and extracellular matrix Ab-2 does not neutralize the bioactivity of VEGF.
Recommended for:
- Western Blotting (Reduced only)
- Neutralization of VEGF (Not suitable)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5C3.F8 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human VEGF from a glioma |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.